Print…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3038-25G D3038-5G
TCIAD3038-25GEA 116 EUR
TCIAD3038-25G TCIAD3038-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄Br₂F₃NO
Número MDL : MFCD00153113
Número CAS: 88149-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&vid=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %