Print…
Diethyl ethylmalonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0138-25ML E0138-500ML
TCIAE0138-25MLEA 16 EUR
TCIAE0138-25ML TCIAE0138-500ML
Diethyl ethylmalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl ethylmalonate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 211°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00009167
Número CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&vid=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %