Print…
Methyl isobutyrate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0106-25ML I0106-500ML
TCIAI0106-25MLEA 16 EUR
TCIAI0106-25ML TCIAI0106-500ML
Methyl isobutyrate ≥99.0% (por GC)
Methyl isobutyrate
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Fusão: –85°C
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00008914
Número CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&vid=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %