Print…
Isobutyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0316-25ML I0316-500ML
TCIAI0316-25MLEA 16 EUR
TCIAI0316-25ML TCIAI0316-500ML
Isobutyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl isobutyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00008916
Número CAS: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
UN: 2528
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&vid=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %