Print…
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
A0826-1G A0826-5G
TCIAA0826-1GEA 21 EUR
TCIAA0826-1G TCIAA0826-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Número MDL : MFCD00064415
Número CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3
Merck Index: 14,00428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&vid=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.5 to +22.0 deg (C=5, HCl (2+1))
Solubility in Water almost transparency