Print…
4-Chlorobutyryl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chlorobutanoyl Chloride
C0824-25ML C0824-500ML
TCIAC0824-25MLEA 16 EUR
TCIAC0824-25ML TCIAC0824-500ML
4-Chlorobutyryl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorobutyryl chloride
Fórmula: C₄H₆Cl₂O
Peso Molecular: 141 g/mol
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00000754
Número CAS: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591fec92a52bafab80e43b9d13cce911e106f3bd&vid=591fec92a52bafab80e43b9d13cce911e106f3bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %