Print…
Disodium malonate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
M0031-25G M0031-500G
TCIAM0031-25GEA 34 EUR
TCIAM0031-25G TCIAM0031-500G
Disodium malonate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Disodium malonate
Fórmula: C₃H₂Na₂O₄
Peso Molecular: 148.03 g/mol
Número MDL : MFCD00002708
Número CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&vid=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency