Print…
1-Methyl-4-piperidone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-piperidone
M0530-25G M0530-500G M0530-100G
TCIAM0530-25GEA 27 EUR
TCIAM0530-25G TCIAM0530-500G TCIAM0530-100G
1-Methyl-4-piperidone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-4-piperidone
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00006191
Número CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&vid=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %