Print…
Ethyl-4-bromobutyrate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-bromobutyrate
B0999-25G B0999-500G B0999-100G
TCIAB0999-25GEA 16 EUR
TCIAB0999-25G TCIAB0999-500G TCIAB0999-100G
Ethyl-4-bromobutyrate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-bromobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00000259
Número CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&vid=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %