Print…
Guaiacol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 19 EUR
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guaiacol ≥98.0% (por GC)
Guaiacol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Densidade: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002185
Número CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency