Print…
4-Ethoxyphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0216-25G E0216-500G
TCIAE0216-25GEA 54 EUR
TCIAE0216-25G TCIAE0216-500G
4-Ethoxyphenol ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Número MDL : MFCD00002334
Número CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency