Print…
3-Ethoxyphenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0051-25ML E0051-5ML
TCIAE0051-25MLEA 203 EUR
TCIAE0051-25ML TCIAE0051-5ML
3-Ethoxyphenol ≥97.0% (por GC)
3-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 247°C
Densidade: 1,105 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00016450
Número CAS: 621-34-1
EINECS: 210-681-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f81c678db6ae58a7287c1ec7df72fff41e98479&vid=7f81c678db6ae58a7287c1ec7df72fff41e98479&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %