Print…
2-Ethoxyphenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
E0230-25G E0230-500G
TCIAE0230-25GEA 16 EUR
TCIAE0230-25G TCIAE0230-500G
2-Ethoxyphenol ≥99.0% (por GC)
2-Ethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002187
Número CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c6e50dde350844c2c513e567de2b6ea010c2c3&vid=6b3a4113d0dd93d2d2e6c0ef0b06c968e8382629&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %