Print…
Anisole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G A0492-500G
TCIAA0492-25GEA 16 EUR
TCIAA0492-25G TCIAA0492-500G
Anisole ≥99.0% (por GC)
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 154°C
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893f34641defc879cc849f4f487f87a3de8bad7a&vid=287d79b8b8184c90e0a4221bd5ab5211863ac92b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %