Print…
4-Nitrofenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
N0220-25G N0220-500G N0220-100G
TCIAN0220-25GEA 19 EUR
TCIAN0220-25G TCIAN0220-500G TCIAN0220-100G
4-Nitrofenol ≥99.0% (por GC)
4-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de ebulição: 279°C
Ponto de Inflamação: 169
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007331
Número CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fd741f985998363d3f13c7c26d9dc6e91a5deb9&vid=65d1b5dadddc409031c10f3167ca4d03447d7591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Transition interval (pH) (very pale yellow)4.8 to 7.6 (yellow)