Print…
3-Nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-Nitrophenol
N0217-25G N0217-500G N0217-100G
TCIAN0217-25GEA 68 EUR
TCIAN0217-25G TCIAN0217-500G TCIAN0217-100G
3-Nitrofenol ≥98.0% (por GC)
3-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de ebulição: 194°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007240
Número CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46a401e4ed7bf9d922c7ec50491993cf1a2e8ed&vid=0eaeae931b4a0bf33063d63ca71c9e506fc7d3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency