Print…
N-Metilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0147-25G M0147-500G
TCIAM0147-25GEA 19 EUR
TCIAM0147-25G TCIAM0147-500G
N-Metilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Metilanilina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: -57°C
Densidade: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008283
Número CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978691bad2b138bcad1fbb38c1a9261c8c53241f&vid=7546da49c5448b0f014c8b1f6a76ae3ced97f402&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %