Print…
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1055-25G T1055-5G
TCIAT1055-25GEA 235 EUR
TCIAT1055-25G TCIAT1055-5G
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4,5-Trimetoxianilina
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008393
Número CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dee952a529848c9fd13f726100244867f5c8fad5&vid=d7f3f27eefca2c9e13ae07d1726a37e022b89ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C