Print…
3,5-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1484-25G D1484-5G
TCIAD1484-25GEA 196 EUR
TCIAD1484-25G TCIAD1484-5G
3,5-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimetoxianilina
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008392
Número CAS: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1258f0a4977b69541bea9321f45cb2a8b9267405&vid=e407208b9699cfa34bbceb29c5170bdc4943ad92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C