Print…
3,4-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1485-25G D1485-500G
TCIAD1485-25GEA 59 EUR
TCIAD1485-25G TCIAD1485-500G
3,4-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dimetoxianilina
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Peso Molecular: 153.18 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008394
Número CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3e96c2b8a20e041cf6a44653108d92b5074a3b1&vid=e4a94589cccce0b6306f499e50d93f8c197a80f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C