Print…
2,5-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0623-25G D0623-500G
TCIAD0623-25GEA 45 EUR
TCIAD0623-25G TCIAD0623-500G
2,5-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dimetoxianilina
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Fusão: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008368
Número CAS: 102-56-7
EINECS: 203-040-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642bc48434c53c0ba033a26c3941070cc810d7c3&vid=5927a96521236d57341f620fee719c2789d80c13&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency