Print…
2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2703-25G D2703-500G
TCIAD2703-25GEA 59 EUR
TCIAD2703-25G TCIAD2703-500G
2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (por GC)
2,4-Dinitroanilina
Fórmula: C₆H₅N₃O₄
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007151
Número CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c47d3509995c1efdb677267d61bc30c4942ba91&vid=3fe8e1e7dd3ec3c20ea5885ca10a8d0d0bd391f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency