Print…
2,4-Dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0814-25G D0814-500G
TCIAD0814-25GEA 26 EUR
TCIAD0814-25G TCIAD0814-500G
2,4-Dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dinitroanilina
Fórmula: C₆H₅N₃O₄
Peso Molecular: 183.12 g/mol
Ponto de ebulição: 401
Ponto de Inflamação: 224
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007151
Número CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8713fd66e2b7002fd4738ccb5325bf3333b449&vid=86789bb54ecd7ae5b7ea93c8b189387ac7706711&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 181.0 deg-C