Print…
4-Iodophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0311-10G I0311-25G
TCIAI0311-10GEA 37 EUR
TCIAI0311-10G TCIAI0311-25G
4-Iodophenol ≥98.0% (por GC)
4-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002327
Número CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6cef5729c2f4eeb6c1cdf6a2cbc457056c2c3&vid=9cd4b86ebb06a4ba3f1ceb4f3dd86f44415e1181&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C