Print…
3-Iodophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0495-10G I0495-25G
TCIAI0495-10GEA 61 EUR
TCIAI0495-10G TCIAI0495-25G
3-Iodophenol ≥98.0% (por GC)
3-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 190°C
Número MDL : MFCD00002261
Número CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2922dabe926fc9bf2a9fd1de8ccc2444724ec8fe&vid=b57552b7a02e8a887837c03a445d4647a6a67d86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C