Print…

2-Iodophenol ≥99.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

I0460-25G I0460-5G
TCIAI0460-25GEA 109 EUR
TCIAI0460-25G TCIAI0460-5G
2-Iodophenol ≥99.0% (por GC)
2-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 187°C
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013963
Número CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=817ea8833c0e8fbccc53403bfa627b3740adf7c6&vid=6e75eb771177018a50b66c05693038cced40988b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR