Print…
2,4,6-Triiodophenol 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
T0452-25G T0452-5G
TCIAT0452-25GEA 177 EUR
TCIAT0452-25G TCIAT0452-5G
2,4,6-Triiodophenol 98,0 HPLC, T
2,4,6-Triiodophenol
Fórmula: C₆H₃I₃O
Peso Molecular: 471.8 g/mol
Ponto de ebulição: 316
Número MDL : MFCD00002179
Número CAS: 609-23-4
EINECS: 210-186-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5977f87a2d306d9da67e7a77f940f1c09faf8&vid=cfb00da2206320c1d5c02f66e9596c86148bd0ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C