Ácido 4-Iodobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
I0054-25G
I0054-5G
TCIAI0054-25GEA
54
EUR
TCIAI0054-25G
TCIAI0054-5G
Ácido 4-Iodobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-Iodobenzoico
Fórmula:
C₇H₅IO₂ Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa) Densidade: 2,184 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002533 Número CAS: 619-58-9 EINECS: 210-603-2 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...