Print…
4-Fluorothiophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
F0393-25G F0393-5G
TCIAF0393-25GEA 65 EUR
TCIAF0393-25G TCIAF0393-5G
4-Fluorothiophenol ≥98.0% (por GC)
4-Fluorothiophenol
Fórmula: C₆H₅FS
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004846
Número CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3336
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4e25dd361e8d927b9c821bd4502bd2ed25f575&vid=8d543a7e35fa793a09f86814aeff400948dd70c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %