Print…
Pentafluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0919-10G P0919-25G
TCIAP0919-10GEA 32 EUR
TCIAP0919-10G TCIAP0919-25G
Pentafluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Pentafluorophenol
Fórmula: C₆HF₅O
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002156
Número CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c19b71ae36c0ee3c8e28f6e0ff33015ac49c42&vid=d326089f32e60be7faafca430c5ef7a9f9bf1914&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %