Print…
3,4,5-Trifluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2299-25G T2299-5G
TCIAT2299-25GEA 182 EUR
TCIAT2299-25G TCIAT2299-5G
3,4,5-Trifluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4,5-Trifluorophenol
Fórmula: C₆H₃F₃O
Peso Molecular: 148.08 g/mol
Densidade: 1.629
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042427
Número CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbf12f3bac16a19a81af9fbe512cf07dc6a2404&vid=8a90a24b6bf84f76fe9e80970a6619bbfc61515e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C