Print…
4-Fluorofenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
F0160-25G F0160-500G
TCIAF0160-25GEA 26 EUR
TCIAF0160-25G TCIAF0160-500G
4-Fluorofenol ≥99.0% (por GC)
4-Fluorofenol
Fórmula: C₆H₅FO
Peso Molecular: 112.1 g/mol
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Inflamação: 68
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002316
Número CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1960455824ec284d185642fd05aad078e967b2dc&vid=e2068d4550fbf4f890f2cc6ad8869b6088840f12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C