Print…
3,4-Difluorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 154 EUR
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-Difluorophenol ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Peso Molecular: 130.09 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00010315
Número CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %