Print…
2,3-Difluorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2453-25G D2453-5G
TCIAD2453-25GEA 185 EUR
TCIAD2453-25G TCIAD2453-5G
2,3-Difluorophenol ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Ponto de ebulição: 54°C
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Número MDL : MFCD00010262
Número CAS: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d21e517ef3a067040b08a12c501d3ad16a7dbee&vid=3860ccd952fae7f4b7accbc06e85f328b1c8b7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency