Print…
4-Fluoroanisole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-methoxybenzene
F0231-25G F0231-500G
TCIAF0231-25GEA 31 EUR
TCIAF0231-25G TCIAF0231-500G
4-Fluoroanisole ≥97.0% (por GC)
4-Fluoroanisole
Fórmula: C₇H₇FO
Peso Molecular: 126.13 g/mol
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Fusão: -43.5
Ponto de Inflamação: 43°C
Número MDL : MFCD00000348
Número CAS: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d66eedf1e95319777779186628bf11973c9f29&vid=d8fb635677c11e780ebb8d902f7192f71be7d402&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %