Print…
3-Fluoroanisole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
F0254-10G F0254-25G
TCIAF0254-10GEA 17 EUR
TCIAF0254-10G TCIAF0254-25G
3-Fluoroanisole ≥99.0% (por GC)
3-Fluoroanisole
Fórmula: C₇H₇FO
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000335
Número CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36cc05b3c5b0d7ea51137400ad07642132f67be7&vid=6e2627de05a5d8b5a40f404a5a10cac4d44c6237&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %