Print…
3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2856-25G D2856-5G
TCIAD2856-25GEA 128 EUR
TCIAD2856-25G TCIAD2856-5G
3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (por GC)
3,4-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 139
Ponto de Fusão: -30
Densidade: 1.23
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00010730
Número CAS: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893610bfb8a4f3be8f448d647253e55a9610e1cc&vid=5d3e1c18e3356a3c95f8c09c16acc9e5f31b1eab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %