Print…
Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
D0835-25G D0835-500G
TCIAD0835-25GEA 34 EUR
TCIAD0835-25G TCIAD0835-500G
Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Reagente de Sanger
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Peso Molecular: 186.1 g/mol
Ponto de ebulição: 296°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565f81aca8a05365b9d04536dfc4b9374ec9ff57&vid=7e74378a4ee5a063f04ed48f421f37f0d270a548&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %