Print…
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
T2357-25G T2357-5G
TCIAT2357-25GEA 79 EUR
TCIAT2357-25G TCIAT2357-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂F₃NO₂
Peso Molecular: 177.08 g/mol
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00456803
Número CAS: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c18a89516ee2be1444c8484119fdf85b4f0a61d4&vid=c269d092c5a5ab7780581accc71d04245d45ccef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %