Print…
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluoronitrobenzene
T1681-25G T1681-5G
TCIAT1681-25GEA 276 EUR
TCIAT1681-25G TCIAT1681-5G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂F₃NO₂
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Fusão: 3,5 °C
Densidade: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00014687
Número CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bbbe2995f6c2edb2b2853367427207f91c75a0&vid=079485079815429df669fbba30aafff283331045&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %