1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
F0105-25G
F0105-500G
F0105-100G
TCIAF0105-25GEA
16
EUR
TCIAF0105-25G
TCIAF0105-500G
TCIAF0105-100G
1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula:
C₆H₄FNO₂ Peso Molecular: 141.1 g/mol Ponto de ebulição: 207°C Ponto de Fusão: 21 Ponto de Inflamação: 83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007282 Número CAS: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...