Print…
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F0104-25G F0104-500G F0104-100G
TCIAF0104-25GEA 17 EUR
TCIAF0104-25G TCIAF0104-500G TCIAF0104-100G
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007048
Número CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=695fd6664abbcc2654ea2319e3a60baba07a8d18&vid=e64a1b14ed8954eb815f05c535fc3a40406c2070&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %