Print…
3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1809-25G D1809-100G
TCIAD1809-25GEA 67 EUR
TCIAD1809-25G TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Peso Molecular: 129.11 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: 22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007761
Número CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&vid=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %