Print…
2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1385-25G T1385-5G
TCIAT1385-25GEA 77 EUR
TCIAT1385-25G TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trifluoroanilina
Fórmula: C₆H₄F₃N
Peso Molecular: 147.1 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00011737
Número CAS: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0b840f556f602f97bfe76a045305252f2941a4&vid=d90d402378191ad7b616364cf73b686abf6b5270&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %