Print…
Ácido 4-(Trifluorometoxi)benzoico ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1400-1G T1400-5G
TCIAT1400-1GEA 37 EUR
TCIAT1400-1G TCIAT1400-5G
Ácido 4-(Trifluorometoxi)benzoico ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-(Trifluorometoxi)benzoico
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Ponto de ebulição: 272
Ponto de Fusão: 153.4
Número MDL : MFCD00002541
Número CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b2d4c4379c6e9c066dcedf321c2cf50a8252e4&vid=e8de06a925cb0808143e2738ec6640ca0dbb07fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C