Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2383-1G T2383-5G
TCIAT2383-1GEA 25 EUR
TCIAT2383-1G TCIAT2383-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Ponto de ebulição: 272
Número MDL : MFCD00041501
Número CAS: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098329791dfeafece859c8a4a404169c35ec378b&vid=c1e8cdf4eeeab3263af9a8e353d75fa3b8bfc8df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C