Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0399-25G F0399-5G
TCIAF0399-25GEA 79 EUR
TCIAF0399-25G TCIAF0399-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Peso Molecular: 185.11 g/mol
Ponto de ebulição: 92
Número MDL : MFCD00007058
Número CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=570cca0830bf66b0e1681a6c64b6a17dd7c04b30&vid=633cf7758b001ab9a0cb5842b0b14a6b9dc3fdd1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C