Print…
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
A2165-1G A2165-5G
TCIAA2165-1GEA 44 EUR
TCIAA2165-1G TCIAA2165-5G
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.13 g/mol
Número MDL : MFCD01660374
Número CAS: 455-87-8
EINECS: 207-250-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcecf57fae6ba98c978996d8f6e1b62f0c90faef&vid=679141a4c846a49ce794fc7e370a98a03e09c17f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %