Print…
Ácido Pentafluorobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
P0806-25G P0806-5G
TCIAP0806-25GEA 57 EUR
TCIAP0806-25G TCIAP0806-5G
Ácido Pentafluorobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido Pentafluorobenzoico
Fórmula: C₇HF₅O₂
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Densidade: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002406
Número CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f15adafe7dea175d110fa4db1060bb35016ca6&vid=4eb4908389940af672589c44018e379c801e2773&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency