Print…
Ácido 3-Fluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0158-25G F0158-250G
TCIAF0158-25GEA 26 EUR
TCIAF0158-25G TCIAF0158-250G
Ácido 3-Fluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 3-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002489
Número CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4693aa4bdec1aa40f131ea540ccc5b3ac237bd69&vid=a635506563f0d3d434d97547e32d053f934c5810&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity